Kluczowe dokumenty
GF40571412
Tungsten carbide
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, min. particle size 45 micron
Synonim(y):
W 526010
About This Item
Kod UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 405-714-12
masa
20 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)