Kluczowe dokumenty
GF08742539
Tungsten carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99.5%
Synonim(y):
W 526011
About This Item
Kod UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Próba
99.5%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 087-425-39
masa
20 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)