Kluczowe dokumenty
778346
Tungsten(IV) carbide
nanopowder, hexagonal, 150-200 nm, ≥99% trace metals basis
Synonim(y):
Tungsten monocarbide, Wolfram carbide
About This Item
Wzór liniowy:
WC
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.85
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% trace metals basis
Formularz
nanopowder
wielkość cząstki
150-200 nm
ciąg SMILES
[C-]#[W+]
InChI
1S/C.W/q-1;+1
Klucz InChI
UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Węglik wolframu jest dobrze zbadanym materiałem strukturalnym, mającym zastosowanie w powłokach; kompozytach i nośnikach w katalizie heterogenicznej. Nanocząstki węglika wolframu zostały przebadane pod kątem zastosowania w odpornych na zużycie powłokach funkcjonalnych oraz kompozytach sprężystych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Hauert; R.;
Advanced Engineering Materials, 2(5), 247-259 (2000)
Choi-Yim; H.;
Applied Physics Letters, 71(26), 3808-3810 (1997)
Anne; G.;
J. Eur. Ceram. Soc., 25(1), 55-63 (2004)
Ledoux; M.J.;
J. Catal., 134(2), 383-398 (1992)
Voevodin; A. A.;
Thin Solid Films, 370(1;2), 223-231 (2000)