Kluczowe dokumenty
GF29940048
Tungsten carbide/cobalt (co 10%)
rod, WC 90%/Co 10%, 5 mm diameter, length 100 mm
Synonim(y):
W 617905
About This Item
Kod UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 299-400-48
Długość
100 mm
średnica
5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)