Kluczowe dokumenty
GF70041192
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 0.5 mm, length 150 mm, wall thickness 0.2 mm
Synonim(y):
W 607120
About This Item
Kod UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 700-411-92
Długość
150 mm
śr. zewn.
0.5 mm
grubość ścianki
0.2 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)