Key Documents
GF57788454
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.7 mm
Synonim(y):
AL607060
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 577-884-54
Długość
100 mm
śr. zewn.
3.0 mm
grubość ścianki
0.7 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)