Key Documents
GF99172491
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.7 mm
Synonim(y):
AL607060
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 991-724-91
Długość
1000 mm
śr. zewn.
3.0 mm
grubość ścianki
0.7 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)