GF18976292
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 0.5 mm diameter, length 30 mm
Synonim(y):
W 607900
About This Item
Kod UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 189-762-92
Długość
30 mm
średnica
0.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF18976292-10EA | 4061821145031 |
GF18976292-1EA | 4061821145048 |
GF18976292-2EA | 4061821145055 |
GF18976292-5EA | 4061821145062 |