Key Documents
GF35160005
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 5.0 mm, size 25 × 25 mm
Synonim(y):
W 603400
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 351-600-05
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
5.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com