Key Documents
GF08197296
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.5 mm, diam. 4 mm
Synonim(y):
ME311250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 081-972-96
Średnica
4 mm
grubość
0.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.