Kluczowe dokumenty
GF10292688
Aluminum alloy 3003
honeycomb, Al 98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, thickness 20 mm, size 600 × 600 mm, cell size 12.7 mm
Synonim(y):
AB112600
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
honeycomb
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 102-926-88
rozmiar komórki
12.7 mm
rozmiar
600 × 600 mm
grubość
20 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)