Kluczowe dokumenty
GF94706354
Aluminum
mesh, 150x150mm, nominal aperture 0.38mm, wire diameter 0.25mm, 40x40 wires/inch, open area 37%, plain weave mesh
Synonim(y):
AL008710
About This Item
Polecane produkty
Formularz
mesh
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 947-063-54
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
rozmiar × otwór × śr.
150 x 150 mm × 0.38 mm × 0.25 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)