GF75163833
Aluminium alloy 2014
foil, Al92%/Cu 8%/Mn 1%/Si 1%/Fe 0.5%/Mg %, thickness 1.50 mm, size 150 × 150 mm
Synonim(y):
AB100550
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 751-638-33
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
1.50 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)