Kluczowe dokumenty
Z743436
Laser Cryo-Tags® sidewall
yellow, size 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
Synonim(y):
etykiety do zamrażarek, etykiety na płyty kriogeniczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech SIDE-1500
metody
cryopreservation: suitable
rozmiar
1.50 in. × 0.25 in.
kolor
yellow
Opis ogólny
Etykiety Sidewall Cryo-Tags do drukarek laserowych są odporne zarówno na długotrwałe przechowywanie kriogeniczne, jak i konwencjonalne przechowywanie w zamrażarce. Etykiety te są chemicznie obojętne z klejem odpornym na rozpuszczalniki, który przylega do kriogenicznych płytek wielodołkowych. Etykiety Cryo-Tags są również odporne na zamrażanie błyskawiczne/zatrzaskowe w ciekłym azocie, kąpiele we wrzącej wodzie o temperaturze 100°C i suche ciepło do 150°C.
Informacje prawne
D-230 is a registered trademark of Texaco
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)