Kluczowe dokumenty
GF55172965
Silicon carbide - reaction bonded
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm
Synonim(y):
SI647950
About This Item
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 551-729-65
Długość
100 mm
średnica
5.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)