GF30991293
Silicon carbide
powder, mean particle size 17 micron, weight 50 g, green
Synonim(y):
SI516017
About This Item
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 309-912-93
masa
50 g
kolor
green
średnia wielkość cząstek
17 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)