Key Documents
GF06217006
Silicon carbide
powder, max. particle size 0.05 micron, weight 100 g, purity 99%
Synonim(y):
SI516022
About This Item
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 062-170-06
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
0.05 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)