Kluczowe dokumenty
GF05125878
Platinum
tube, 500mm, outside diameter 0.6mm, inside diameter 0.5mm, wall thickness 0.05mm, as drawn, 99.95%
Synonim(y):
Platinum, PT007125
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 051-258-78
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
500 mm × 0.05 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
0.6 mm × 0.5 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)