Kluczowe dokumenty
GF16479311
Iron/Nickel/Boron
foil, Fe 40%/Ni 38%/B 18%/Mo 4%, thickness 0.025 mm, length 1 m, coil width 50 mm
Synonim(y):
FE830250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 164-793-11
Długość
1 m
szerokość zwoju
50 mm
grubość
0.025 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)