Key Documents
SYNF484000
Synthware solvent transfer/storage flask
1000 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Synonim(y):
Synthware F484000, Straus flask, receiver flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F484000
pojemność
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
rozmiar zaworu
0-4 mm
Opis ogólny
Synthware solvent transfer/storage flask features a center neck joint sealed off from direct access to flask. A syringe or cannula is used to recover the solvent through the valve.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)