Z173495
Addition funnel with Rotaflo® stopcock, and glass stopcock on side-arm
capacity 100 mL, male joint: ST/NS 14/20, female joint: ST/NS 14/20
About This Item
Polecane produkty
etykieta
W
Połączenie
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS14/20
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.
Wszechstronny system do reakcji chemicznych, ekstrakcji i transferu ciał stałych i cieczy w laboratoriach.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z173495-1EA | 4061832131573 |