Kluczowe dokumenty
Z220140
Sigma-Aldrich
Filter funnel with drip-tip and two side-arms each equipped with a glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20 M
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
etykieta
Y
Połączenie
joint ST/NS14/20 F
joint: ST/NS14/20 M
producent / nazwa handlowa
Aldrich
pojemność
100 mL
wielkość porów
25-50 μm porosity
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.
Wszechstronny system do reakcji chemicznych, ekstrakcji i transferu ciał stałych i cieczy w laboratoriach.