Z173185
Filter funnel with drip-tip and two glass stopcocks, one on side-arm
capacity 75 mL, male joint: ST/NS 14/20, female joint: ST/NS 14/20
About This Item
Polecane produkty
etykieta
X
Połączenie
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS14/20
pojemność
75 mL
wielkość porów
25-50 μm porosity
Powiązane kategorie
Produkty
Wszechstronny system do reakcji chemicznych, ekstrakcji i transferu ciał stałych i cieczy w laboratoriach.