Key Documents
SYNF891410
Synthware reaction tube with glass stopcock
10 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F891410
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.51
Materiały
colorless tube
glass tube
Połączenie
joint: ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F891410
pojemność
10 mL
10 mL
Opis ogólny
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)