Kluczowe dokumenty
SYNF484508
Synthware solvent transfer/storage flask
500 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-8 mm
Synonim(y):
Synthware F484508, kolba Straus, kolba odbiornika
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F484508
pojemność
500 mL
500 mL
rozmiar zaworu
0-8 mm
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)