Merck
GF21754212
Magnesium
foil, thickness 0.1 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Synonim(y):
MG000270
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.31
Beilstein:
4948473
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
1 mmHg ( 621 °C)
Próba
99.9%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
950 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 217-542-12
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
0.1 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)