Merck
ALD00614
N-(2-(Phenylthio)ethyl)acetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
84-85 °C
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C10H13NOS/c1-9(12)11-7-8-13-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
RSOVUTMFSIKQHH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-(2-(Phenylthio)ethyl)acetamide is a C-H activation ligand developed by the Yu Group for the Pd-catalyzed olefination/lactonization of C(sp3)-H bonds of free carboxylic acids.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhe Zhuang et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(32), 10363-10367 (2018-07-22)
An acetyl-protected aminoethyl phenyl thioether has been developed to promote C(sp3)-H activation. Significant ligand enhancement is demonstrated by the realization of the first Pd(II)-catalyzed olefination of C(sp3)-H bonds of free carboxylic acids without using an auxiliary. Subsequent lactonization of the