Merck
740489
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium tetrafluoroborate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H9BF4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
205-210 °C
grupa funkcyjna
thioether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9S.BF4/c1-4(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
Klucz InChI
RNBNWTAKWJKQNN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)