Key Documents
293008
Trimethylsulfoxonium chloride
98%
Synonim(y):
NSC 221182
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
226-229 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfoxide
ciąg SMILES
[Cl-].C[S+](C)(C)=O
InChI
1S/C3H9OS.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
KQYWHJICYXXDSQ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Polymerization of ylides
- X-H insertion
- One-pot sequential addition
- Cyclopropanation of enones
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?