Merck
752932
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium bromide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H9BrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.07
Beilstein:
3556022
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
190-200 °C
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
[Br-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.BrH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
GOTIICCWNAPLMN-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)