Merck
617229
Sigma-Aldrich
Dimethyl [2-oxo-2-(cyclohexyl-d11)ethyl]phosphonate
98 atom % D
Synonim(y):
Dimethyl (2-cyclohexyl-d11-2-oxoethyl)phosphonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D11H8O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
przesunięcie masy
M+11
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)CP(=O)(OC)OC)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H19O4P/c1-13-15(12,14-2)8-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h9H,3-8H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,9D
Klucz InChI
FTZNMXSYERMMBC-QFAYMVOLSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)