Key Documents
32523
Flurprimidol
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
α-(1-Methylethyl)-α-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-5-pyrimidinemethanol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
CC(C)C(O)(c1ccc(OC(F)(F)F)cc1)c2cncnc2
InChI
1S/C15H15F3N2O2/c1-10(2)14(21,12-7-19-9-20-8-12)11-3-5-13(6-4-11)22-15(16,17)18/h3-10,21H,1-2H3
Klucz InChI
VEVZCONIUDBCDC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Vegetables and fruit samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction, followed by liquid chromatography (LC) coupled to full scan high resolution (Orbitrap) mass spectrometry (full scan HRMS).
- Tea samples by headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with gas chromatography–tandem mass spectrometry (GC–MS/MS).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?