Key Documents
31116
Nuarimol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
OC(c1ccc(F)cc1)(c2cncnc2)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C17H12ClFN2O/c18-16-4-2-1-3-15(16)17(22,13-9-20-11-21-10-13)12-5-7-14(19)8-6-12/h1-11,22H
Klucz InChI
SAPGTCDSBGMXCD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- In fresh vegetables by gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS-MS).
- In paprika by a modified Quick Easy Cheap Effective Rugged Safe (QuEChERS) method coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC–MS/MS).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?