Merck
597236
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) dibenzoate
75%, technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5CO2C3H6)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.39
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Próba
75%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
tw
232 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(OCCCOCCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H22O5/c21-19(17-9-3-1-4-10-17)24-15-7-13-23-14-8-16-25-20(22)18-11-5-2-6-12-18/h1-6,9-12H,7-8,13-16H2
Klucz InChI
BYQDGAVOOHIJQS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Di(propylene glycol) dibenzoate (DPGDB) is a widely used plasticizer that has ether linkages linked with two benzoate groups.
Zastosowanie
DPGDB may be used as a diluent for the preparation of polysulfone membranes by heat induced phase separation. It finds potential applications in water treatment and food processing. It may also be used as a plasticizer with poly(vinyl) chloride (PVC) for the fabrication of diamond coated PVC.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
377.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
192 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabrication of polysulfone membrane via thermally induced phase separation process.
Liu Z, et al.
Materials Letters, 195(6), 190-193 (2017)
Development of new PVC materials. Characterization and feasibility of diamond coatings on model PVC materials.
Koponen HK, et al.
Diamond and Related Materials, 16(3), 630-636 (2007)
Designing green plasticizers: Linear alkyl diol dibenzoate plasticizers and a thermally reversible plasticizer
Erythropel H, et al.
Polymers, 10(6), 646-646 (2018)