Merck
389188
Sigma-Aldrich
Glyceryl tribenzoate
95%
Synonim(y):
Tribenzoin
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CO2CH(CH2O2CC6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.41
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
68-72 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phenyl
ciąg SMILES
O=C(OCC(COC(=O)c1ccccc1)OC(=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H20O6/c25-22(18-10-4-1-5-11-18)28-16-21(30-24(27)20-14-8-3-9-15-20)17-29-23(26)19-12-6-2-7-13-19/h1-15,21H,16-17H2
Klucz InChI
HIZCTWCPHWUPFU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Plasticizer
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying Dong et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 957, 30-35 (2014-03-25)
Glycerol has the latent capacity to act as a plasma volume expander and disguise blood doping practices. Therefore, it has been prohibited in sports as a masking agent by the World Anti-Doping Agency (WADA) since January 2010 and a urinary