Merck
458074
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dibenzoate
average Mn ~410
Synonim(y):
Dibenzoesan glikolu polietylenowego, Dibenzoesan polioksyetylenu, Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
C7H5O(C2H4O)nC7H5O2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
masa cząsteczkowa
average Mn ~410
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
bp
217 °C/1 mmHg (lit.)
temp. przejścia
Tg −54 °C
gęstość
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCO.OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)19-11-12-20-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Klucz InChI
XFDQLDNQZFOAFK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Plasticizer
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)