Kluczowe dokumenty
Z0164
Zeatin
suitable for plant cell culture, BioReagent, powder
Synonim(y):
6-(4-Hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)purine
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioReagent
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
metody
cell culture | plant: suitable
kolor
off-white to yellow
Zastosowanie
agriculture
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C(CO)=C/CNc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2+
Klucz InChI
UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Przewodnik referencyjny i przewodnik przygotowania do stosowania antybiotyków i środków przeciwgrzybiczych w hodowli tkanek roślinnych.