Key Documents
Z2753
trans-Zeatin hydrochloride
suitable for plant cell culture, ≥97%
Synonim(y):
6-(4-Hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)purine, N6-(4-Hydroxy-3-methyl-2-buten-1-yl)adenine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97%
metody
cell culture | plant: suitable
rozpuszczalność
H2O: soluble
Zastosowanie
agriculture
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C(CO)=C/CNc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2+
Klucz InChI
UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)