Kluczowe dokumenty
ALD00506
Yu Borylation Ligand
≥95%
Synonim(y):
2,4-dimethoxyquinoline, Montanine
About This Item
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
ciąg SMILES
COC1=CC(OC)=NC2=CC=CC=C21
InChI
1S/C11H11NO2/c1-13-10-7-11(14-2)12-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
XSZBLRGKCBUWRJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)