Merck
ALD00612
(S)-N-(1-(Dimethylamino)-3-phenylpropan-2-yl)acetamide
≥95%
Synonim(y):
Yu MPAAM ligand
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.31
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
(S)-N-(1-(Dimethylamino)-3-phenylpropan-2-yl)acetamide is an MPAAM ligand developed in the Yu Group for the Pd-catalyzed enantioselective C(sp3)-H arylation of fre cyclopropanecarboxylic and aminoisobutyric acids.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peng-Xiang Shen et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(21), 6545-6549 (2018-05-10)
A monoprotected aminoethyl amine chiral ligand based on an ethylenediamine backbone was developed to achieve Pd-catalyzed enantioselective C(sp3)-H arylation of cyclopropanecarboxylic and 2-aminoisobutyric acids without using exogenous directing groups. This new chiral catalyst affords new disconnection for preparing diverse chiral