Merck
ALD00596
Sigma-Aldrich
N-((1S,2S)-1-(3,5-Di-tert-butylphenyl)-2-(quinolin-2-yl)butyl)acetamide
≥95%
Synonim(y):
Chiralny ligand aminoetylochinolinowy chroniony acetylem, Et-APAQ
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H38N2O
Masa cząsteczkowa:
430.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
ciąg SMILES
N([C@@H]([C@H](CC)c2nc3c(cc2)cccc3)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C29H38N2O/c1-9-24(26-15-14-20-12-10-11-13-25(20)31-26)27(30-19(2)32)21-16-22(28(3,4)5)18-23(17-21)29(6,7)8/h10-18,24,27H,9H2,1-8H3,(H,30,32)/t24-,27-/m1/s1
Klucz InChI
NZPXTQVMJQHEBG-SHQCIBLASA-N
Zastosowanie
Ten chiralny, chroniony acetylem ligand aminoetylochinoliny (APAQ) został opracowany przez grupę grupę Yu w celu przyspieszenia katalizowanej przez Pd enancjoselektywnej funkcjonalizacji β-metylenu C-H, która jest ważna dla generowania centrów β-chiralnych w syntezie asymetrycznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)