Merck
930105
Sigma-Aldrich
S-(4-nitrophenyl) methanethioate
≥95%
Synonim(y):
p-NO2-tiochloranfenylu, p-NO2-tioformianfenylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.06
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
grupa funkcyjna
nitro
thioether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(SC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-5-12-7-3-1-6(2-4-7)8(10)11/h1-5H
Klucz InChI
WWSZWQFPBOUBQE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
S-(4-nitrofenylo) metanotioinian jest skuteczną cząsteczką uwalniającą CO (CORM) opracowaną przez laboratorium Sarah Tasker jako część serii CORM opartych na tioformianie zwanych tioCORMates. p-NO2 tioformian fenylu szybko generuje CO do szybszych reakcji, które wymagają natychmiastowego generowania CO na żądanie. przy użyciu jedynie prostej aminy do jego aktywacji.
Ten i inne tioCORMaty są opłacalnymi CORM, które po aktywacji prostymi aminami mogą być używane do bezpiecznego generowania niemal ilościowej ilości CO bez użycia butli gazowych. Są one kompatybilne z różnymi reakcjami karbonylacji, a także z istniejącymi szklanymi naczyniami i komponentami COware.
ThioCORMate: Dostrajalna i opłacalna cząsteczka uwalniająca tlenek węgla
Dowiedz się więcej o cząsteczkach uwalniających CO od prof. Skrydstrupa
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)