Merck
713910
Sigma-Aldrich
2-(4,5-Dihydro-2-oxazolyl)quinoline
97%
Synonim(y):
2-(2-Quinolinyl)oxazoline, Sigman ligand
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96.5% (HPLC)
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
C1CN=C(O1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C12H10N2O/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(14-10)12-13-7-8-15-12/h1-6H,7-8H2
Klucz InChI
USDSJWOYSHFPND-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)