Merck
178748
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethyl-2-oxazoline
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4213 (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
gęstość
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=NC(C)(C)CO1
InChI
1S/C6H11NO/c1-5-7-6(2,3)4-8-5/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
HZRZMHNRCSIQFT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4,4-Trimethyl-2-oxazoline was used in the synthesis of 2,2-dimethyloxazolines of C2-elongated fatty acids.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dmitry V Kuklev et al.
Chemistry and physics of lipids, 144(2), 172-177 (2006-10-20)
Three fatty acids were synthesized from commercially available alpha-linolenic, stearidonic and eicosapentaenoic acids by C2-elongation using a four step preparative technique. The parent fatty acid methyl esters were reduced to alcohols with LiAlH(4), converted to bromides by treatment with triphenylphosphine
Po-Jung Tsai et al.
Inflammation, 41(4), 1200-1214 (2018-03-29)
Juniperonic acid (JPA; Δ5,11,14,17-20:4), originally identified in certain gymnosperm seeds, is a rare n-3 polyunsaturated fatty acid (PUFA) with lipid-modulating effects on rats and anti-proliferative effects on fibroblast cell proliferation. However, little is known how JPA exerted its immunosuppressive effect.