Merck
W439400
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethyloxazole
99%, FG
Synonim(y):
Trimethyloxazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.14
Numer FEMA:
4394
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.169
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
133-134 °C/760 mmHg (lit.)
gęstość
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; nutty; sweet
ciąg SMILES
Cc1nc(C)c(C)o1
InChI
1S/C6H9NO/c1-4-5(2)8-6(3)7-4/h1-3H3
Klucz InChI
ZRLDBDZSLLGDOX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2,4,5-Trimethyloxazole is an important heterocyclic flavor compound that generally occurs in coffee and cocoa. It is reported to be present in meat and roasted peanuts due to its formation by the reaction between 2,3-butanedione and alanine or cysteine due to Strecker′s degradation.
Zastosowanie
Possible applications: Chocolate, Dutch cocoa, coffee, various savory meaty flavors, malt and toasted bread.
Działania biochem./fizjol.
Odor at 1.0%: Slight pyridine-like, roasted vegetative, toasted Dutched cocoa background with a slight nutty nuance.
Taste at 1ppm: Sweet roasted cocoa, coffee, chocolate, slightly seared savory beef, proteinous with green vegetative nuances.
Inne uwagi
Natural occurrence: Heated beef, cocoa, cooked pork, French fries, autolyzed yeast, cooked egg and fried chicken.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oxazoles and oxazolines in foods.
Maga JA.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 26(5), 1049-1050 (1978)
Formation of oxazolines and oxazoles in Strecker degradation of DL-alanine and L-cysteine with 2, 3-butanedione.
Ho CT & Hartman GJ.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 30(4), 793-794 (1982)
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W439400-SAMPLE4061838194176
W439400-1KG4061838194169
W439400-250G4061833664490
W439400-50G4061833654651