Kluczowe dokumenty
560626
2-Isopropenyl-2-oxazoline
98%
Synonim(y):
2-Isopropenyl-2-oxazoline
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
zawiera
1000 ppm phenothiazine as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
lepkość
0.993 cP(25 °C)
bp
147 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C1=NCCO1
InChI
1S/C6H9NO/c1-5(2)6-7-3-4-8-6/h1,3-4H2,2H3
Klucz InChI
LPIQIQPLUVLISR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?