Merck
799637
Sigma-Aldrich
2-n-Butyl-2-oxazoline
Synonim(y):
2-Butyl-2-oxazoline, 2-Butyl-4,5-dihydrooxazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.18
Beilstein:
107201
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC1=NCCO1
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-3-4-7-8-5-6-9-7/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
VERUITIRUQLVOC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-n-butylo-2-oksazolina należy do rodziny 2-oksazolin stosowanych w syntezie dobrze zdefiniowanych polimerów o kontrolowanej masie cząsteczkowej i wąskim rozkładzie masy cząsteczkowej. Jest ona stosowana w szczególności w kationowej polimeryzacji z otwarciem pierścienia do produkcji poli(2-oksazoliny). Jego unikalne właściwości ułatwiają postęp w zastosowaniach biomedycznych, rozwoju materiałów funkcjonalnych.
Zastosowanie
2-n-butylo-2-oksazolina może być stosowana jako:
  • Monomer w syntezie poli(2-oksazoliny), które są obiecującymi kandydatami do systemów dostarczania leków, rusztowań inżynierii tkankowej i innych zastosowań biomedycznych. Ich zdolność do tworzenia struktur hydrofilowych lub amfifilowych poprawia profile enkapsulacji i uwalniania leków.
  • Monomer w syntezie rdzeniowo usieciowanych polimerów gwiaździstych (CCS), gdzie służy jako składnik hydrofobowy. Te polimery CCS wykazują lepszą zdolność do ładowania leku i uwalniania, dzięki czemu nadają się do zastosowań w terapii celowanej.
  • Kluczowy monomer w syntezie w projektowaniu i syntezie przyjaznych dla środowiska nanowłókien kolorymetrycznych. Te nanowłókniste czujniki są wykorzystywane do kolorymetrycznego wykrywania pH.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
73.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
23 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)