Merck
496073
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(4S)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine
98%
Synonim(y):
(S,S)-2,6-Bis(4,5-dihydro-4-phenyl-2-oxazolyl)pyridine, (S,S)-2,6-Bis(4-phenyl-2-oxazolinyl)pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H19N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.06
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −224°, c = 1 in chloroform
mp
171-175 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
phenyl
ciąg SMILES
C1OC(=N[C@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@H](CO4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H19N3O2/c1-3-8-16(9-4-1)20-14-27-22(25-20)18-12-7-13-19(24-18)23-26-21(15-28-23)17-10-5-2-6-11-17/h1-13,20-21H,14-15H2/t20-,21-/m1/s1
Klucz InChI
HLHBIMJNCKZZQO-NHCUHLMSSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The PYBOX ligand, consisting of a pyridine ring flanked by two oxazoline groups, was introduced in 1989 by Nishiyama.
Ligand PYBOX, składający się z pierścienia pirydynowego otoczonego dwiema grupami oksazolinowymi, został wprowadzony w 1989 roku przez Nishiyamę.