Merck
405965
Sigma-Aldrich
2,2′-Methylenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
99%
Synonim(y):
(S,S)-2,2′-Methylenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.38
Beilstein:
4190673
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −118°, c = 0.5 in chloroform
mp
51-53 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[C@H]1COC(CC2=N[C@H](CO2)C(C)(C)C)=N1
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-14(2,3)10-8-18-12(16-10)7-13-17-11(9-19-13)15(4,5)6/h10-11H,7-9H2,1-6H3/t10-,11-/m1/s1
Klucz InChI
WCCCBUXURHZPQL-GHMZBOCLSA-N
Zastosowanie
2,2′-Methylenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline] (BOX ligand) can be used as a C2 symmetric ligand for enantioselective asymmetric catalysis. It easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selective oxidation of alkenes and alkynes catalyzed by copper complexes
Alvarez LX, et al.
Applied Catalysis A: General, 325(2), 303-308 (2007)
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Produkty
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands