Merck
754501
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-Butyl-2-(2-pyridyl)oxazoline
Synonim(y):
(S)-4-(tert-butyl)-2-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
70-75 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-12(2,3)10-8-15-11(14-10)9-6-4-5-7-13-9/h4-7,10H,8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Klucz InChI
JDOAIDZRVWJBEG-SNVBAGLBSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
754501-500MG4061833230206
754501-2G4061833339879